909491
4-Azidobenzoic acid
≥97%
Sinônimo(s):
4-N3-benzoic acid, 4-Azido-benzoic acid, P-Azidobenzoic acid, Benzoic acid, 4-azido-
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in USA
pf
175 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
chave InChI
PQXPAFTXDVNANI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Blood, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)