Key Documents
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
Azido-PEG-amine (n=10)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H46N4O10
Número CAS:
Peso molecular:
526.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (oligomer purity)
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
amine
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
chave InChI
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol may be used in the synthesis of potent PEGylated toll like receptor 7 (TLR7) ligand with improved solubility and modulated protein binding.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)