Documentos Principais
Z341819
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Control orbital shaker
Sinônimo(s):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
entrada CA/CC
240 V
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0002980100
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
  • Shaking motion: circular
  • Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
  • Speed range: 0-800 rpm
Digital display shows speed, timer function and the operating mode
Electronic time switch: 0 - 9 h 59 min
Interface RD 232
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
Características e benefícios
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z341819CH-1EA
Z341819-1EA
Z341819EU-1EA
Z341819GB-1EA