Z341800
IKA® KS 130 shakers
KS 130 Basic orbital shaker
Sinônimo(s):
lab shaker, laboratory shaker, orbital shaker, reciprocating shaker
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
entrada CA/CC
240 V
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0002980000
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
- Shaking motion: circular
- Permissible agitation weight: (with attachment) 2 kg
- Speed range: 0-800 rpm
LED display shows speed and time settings
Electronic time switch: 5-50 min
Electronic time switch: 5-50 min
Requires AS 130.1, AS 130.2 or AS 130.3 to hold bottles, flasks etc.
Características e benefícios
Small shaker, free of wear and tear, adjustable.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z341800-1EA | |
Z341800CH-1EA | |
Z341800EU-1EA | 4061833295267 |
Z341800GB-1EA |