CLS6781NP
Corning® LSE™ orbital shakers
orbital shaker, without platform, 230V, EU plug, 1/cs
Sinônimo(s):
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 6781-NP
Parâmetros
20-300 rpm speed
C × L × A
25.6 cm × 31.8 cm × 12.7 cm
peso
7.3 kg
adequação
suitable for (variety of shaking and mixing applications)
Descrição geral
- Two stainless steel platform options
- 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
- Large digital display with single-knob control
- Digital control of shaking speed and time
- Safe for cold room or incubator use
- Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL or 16 x 125 mL
Aplicação
- variety of shaking and mixing applications
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)