43791
2,2′-Dithiodipyridine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′-Dipyridyl disulfide
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
pf
56-58 °C (lit.)
57-59 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
chave InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)