Documentos Principais
166766
Sigma-Aldrich
2-Aminophenyl disulfide
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, 2,2′-Dithiodianiline, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Fórmula linear:
(H2NC6H4)2S2
Número CAS:
Peso molecular:
248.37
Beilstein:
914032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
91-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
chave InChI
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
T Benjamin et al.
Journal of toxicology and environmental health, 7(1), 69-81 (1981-01-01)
Guided by structure-activity relationships among carcinogenic aromatic amines, a sulfur-containing aromatic diamine was designed as a possible noncarcinogenic replacement for the resin hardener 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA). However, in small-scale tests in rats the analog diaminodiphenyldisulfide (DDDS) caused necrotic changes in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
166766-10G4061838749093
166766-50G