M0876
L-Methionine sulfone
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Methionine sulfone,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
pf
275 °C
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ggt1(116568)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.