Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
M5379
Sigma-Aldrich
L-Metionina sulfoximina
suitable for cell culture
Sinônimo(s):
L-S-(3-amino-3-carboxipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Fórmula linear:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.23
Beilstein:
6175446
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pf
>210 °C (dec.) (lit.)
adequação
suitable for molecular biology
cadeia de caracteres SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
chave InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Aplicação
A L-metionina sulfoximina tem sido usada como um potente inibidor da atividade da glutamina sintetase (GS)para estudar seu efeito sobre a vida útil e a progressão da doença no modelo de camundongo SOD1 G93A para esclerose lateral amiotrófica.
O uso de altos níveis de MSX pode aumentar a produtividade e a estabilidade da produção em várias linhas celulares recombinantes GS CHO e GS–CHOK1SV sem comprometer a qualidade do produto. Esses achados têm implicações importantes na melhoria da eficiência e da confiabilidade dos processos de cultura de células industriais usados na produção de produtos biológicos.
O MSX, um potente convulsivo, demonstrou um impacto específico e significativo na dinâmica da glutamina em culturas primárias de astrócitos corticais. Isso o torna um composto valioso para estudar e modular processos relacionados à glutamina na cultura celular.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Como inibidor potente da atividade de glutamina sintetase (GS), este reagente foi amplamente utilizado como agente seletivo para integração de plasmídeos em células de ovário de hamster chinês (CHO) e outras linhagens de células de mamíferos. A demanda crescente por bancos de células de alto rendimento para produção de proteínas recombinantes para fins terapêuticos levou a dois principais sistemas de seleção de clones estáveis e ativos, a saber, a seleção células com superexpressão de di-hidrofolato redutase (DHFR) por metotrexato e a seleção de células com superexpressão de glutamina sintetase por MSX (metionina sulfoximina). As células são cultivadas em meios sem glutamina e a inibição da atividade endógena da glutamina sintetase leva à morte celular das células que não têm a superexpressão. O mecanismo de seleção MSX-glutamina sintetase é vantajoso em relação ao sistema metotrexato-DHFR porque, de modo geral, requer uma única etapa de amplificação e leva a uma redução significativa no tempo necessário para obter clones altamente estáveis e amplificados. A L-metionina sulfoximina (MSX) aumenta a produção de NH3 em folhas de plântulas de trigo, cevada, milho e sorgo por meio da inibição da atividade da GS. A MSX aumenta a atividade da ornitina descarboxilase e diminui a taxa de sobrevivência em um modelo de isquemia cerebral transitória.
Armazenamento e estabilidade
This product is stored at room temperature.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Effect of Methionine Sulfoximine on the Accumulation of Ammonia in C3 and C4 Leaves
Martin F
Plant Physiology, 71, 177-181 (1983)
Nitrate transport and not photoinhibition limits growth of the freshwater Cyanobacterium synechococcus species PCC 6301 at low temperature.
Sakamoto T and Bryant DA
Plant Physiology, 119, 785?794-785?794 (1999)
Pivotal role of glutamine synthetase in ammonia detoxification
Hakvoort TB
Hepatology, 65, 281-293 (2017)
Davina Chai et al.
Journal of biotechnology, 131(4), 466-472 (2007-09-11)
A key challenge in molecular breeding of orchids is the creation of efficient and reproducible gene transformation systems. In this study, we report a new transformation method utilizing L-methionine sulfoximine (MSO) as a novel agent for selection of transgenic Dendrobium
Takeshi Omasa et al.
Current pharmaceutical biotechnology, 11(3), 233-240 (2010-03-10)
Mammalian cell lines are important host cells for the industrial production of pharmaceutical proteins owing to their capacity for correct folding, assembly and post-translational modification. In particular, Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most dependable host cells for the