M1126
L-Methionine sulfoxide
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
L-2-Amino-4-(methylsulfinyl)butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Methionine sulfoxide,
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
255 °C
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
chave InChI
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ggt1(116568)
Aplicação
- The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: This study illustrates the enzymatic action of L-Methionine sulfoxide reductase in bacterial defense systems, underscoring its biotechnological applications in developing antimicrobial strategies (Nasreen et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.