Key Documents
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
96%
Sinônimo(s):
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
4657152
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
chave InChI
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)