364037
α-Hydroxy-γ-butyrolactone
technical grade
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
133 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
chave InChI
FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?