237817
D-(−)-Pantolactone
99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
p.e.
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
pf
91 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can be used as a chiral starting material to synthesize:
- An insect sex pheromone named 1S,2S,3R-1-acetoxymethyl-2,3,4,4-tetrameth-ylcyclopentane.
- (-)-Enantiomer of (R)-8-hydroxy-4,7,7-trimethyl-7,8-dihydrocyclopenta[e]isoindole-1,3(2H,6H)-dione, a norsesquiterpene alkaloid.
- A bicyclic diterpene named isofregenedadiol.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?