Documentos Principais
295787
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
99%
Sinônimo(s):
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
205.25
Beilstein:
1724945
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
66-69 °C (lit.)
grupo funcional
amide
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
chave InChI
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Panthenol exists in two optically active forms, both of which are used in pharmaceutical preparations.
Aplicação
DL-Panthenol has been used in enantiospecific HPLC separation of pantothenic acid, panthenol and pantolactone enantiomers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Determination of optical purity by high-performance liquid chromatography on chiral stationary phases: pantothenic acid and related compounds.
Arai T, et al.
Journal of Chromatography A, 474(2), 405-410 (1989)
High performance liquid chromatographic determination of panthenol in bulk, premix, and multivitamin preparations.
H Umagat et al.
Analytical chemistry, 52(8), 1368-1370 (1980-07-01)