Documentos Principais
85390
Sigma-Aldrich
Silicone Antifoam
30% in H2O, emulsion
Sinônimo(s):
Silicone-based Antifoaming Agent
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulário
emulsion
Nível de qualidade
concentração
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
viscosidade
20-110 mPa.s(20 °C)
pf
-1 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
densidade
0.999 g/cm3
aplicação(ões)
cleaning products
Descrição geral
Silicone antifoam is a low-viscosity emulsion that contains 20% active ingredient and 33% solids. It is especially useful in pH critical applications due to its resistance to acids and alkalis.
Aplicação
Silicone antifoam can be used for tackling foam in textile auxiliaries and also foam generated in surfactant-containing formulations employed in the agrochemicals, cleaners and petrochemicals industries. It is also an efficient defoamer for treating wastewater.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
1-Butanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33065
1-Butanol
Octanal analytical standard
Supelco
52466
Octanal
L-Metionina
SAFC
M8439
L-Metionina