A5633
Antifoam A Concentrate
active silicone polymer 100 %
Sinônimo(s):
Silicone Antifoam Solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
100% active silicone polymer
Nível de qualidade
forma
suspension
não contém
emulsifier
composição
active silicone polymer, 100%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
Descrição geral
Aplicação
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter