Key Documents
59920C
SAFC
EX-CELL® Antifoam
gamma irradiated
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
adequação
suitable for manufacturing use
Condições de expedição
ambient
Aplicação
A EX-CELL® ANTIFOAM é uma emulsão não iônica (simeticona) de grau da USP, projetada para uso nos setores biológicos de farmácia e veterinária para ajudar no controle da formação de espuma tipicamente associada com o uso de meios de cultura em biorreatores.
Através da otimização da formulação, do uso de um ensaio quantitativo e de um entendimento da ligação não específica da simeticona, a SAFC é capaz de relatar a concentração real de simeticona no material acabado irradiado com radiação gama. Como resultado deste desenvolvimento, a SAFC oferece uma formulação otimizada que garante um produto consistente.
Este produto é de origem não animal, formulado a partir de 30% de emulsão de simeticona da DOW CORNING Q7-2587
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bioreactor productivity and media cost comparison for different intensified cell culture processes.
Xu S et al.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2016)
High-density mammalian cell cultures in stirred-tank bioreactor without external pH control.
Xu S and Chen H
Journal of Biotechnology, 231, 149-149 (2016)
A practical approach in bioreactor scale-up and process transfer using a combination of constant P/V and vvm as the criterion.
Xu S et al.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2017)