14701C
Ajuste de glicosilação (Gal +) EX-CELL®
protein quality supplement
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
N-linked glycosylation reagent
Formulário
liquid
qualidade
GMP
chemically defined
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Sterility Tested, pH, Endotoxin, and Appearance
adequação
suitable for manufacturing use
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
14701C-1000ML
Ligação
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
SAFC’s new protein quality supplement, EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+), provides customers with a novel chemically defined product which targets glycosylation attributes.
The biosimilar market is expected to grow rapidly in the coming years, as many blockbuster monoclonal antibodies lose patent protection by 2020.