Documentos Principais
C1615
SAFC
CHO Feed Bioreactor Supplement
Animal Component-free, solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
solution
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Feed concentrate formulated to optimize CHO cell growth and recombinant protein production in fed-batch bioreactor cultures.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell