14340C
EX-CELL® 325 PF CHO Serum-Free Medium for CHO Cells
protein free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
without L-glutamine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.