Documentos Principais
58903C
SAFC
Soy Hydrolysate UF Solution 50X
liquid, sterile-filtered
Sinônimo(s):
Soy protein enzymatic hydrolysate
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
descrição
For research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Soy Hydrolysate UF Solution 50X has been used to study the influence of the hydrolysate on the growth performance of serum-free adapted channel catfish ovary (CCO) cells.
Nota de preparo
Prepared with 250 g/L soy hydrolysate ultrafiltate in tissue culture grade water.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Adaptation and cultivation of permanent fish cell line CCO in serum-free medium and influence of protein hydrolysates on growth performance
Kristina Radosevic
Cytotechnology, 68(1), 115-121 (2016)