14324C
Meio sem soro EX-CELL® 302 para células de CHO
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1