Documentos Principais
14571C
SAFC
Meio sem soro EX-CELL® 293 para células HEK 293
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Meio HEK 293
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
EX-CELL 293 é um meio livre de proteínas animais e de soro desenvolvido para o crescimento a longo prazo de células embrionárias de rim humano 293 (HEK 293) e células relacionadas. As células, em uma cultura em suspensão, podem ser subcultivadas diretamente no EX-CELL 293 a partir de meio complementado com soro com pouca ou nenhuma adaptação. Culturas em suspensão podem ser mantidas, sem realimentação, por cerca de 10 dias e podem ser transportadas por mais de 20 passagens sem perda de viabilidade.
O EX-CELL 293 é um meio livre de proteína animal e soro, desenvolvido para o crescimento de longo prazo de células do rim embrionário humano 293 (HEK 293) e células relacionadas. As células, na cultura em suspensão, podem ser subcultivadas diretamente no EX-CELL 293 a partir de meios suplementados com soro, com pouca ou nenhuma adaptação. As culturas em suspensão podem ser mantidas, sem nova alimentação, por cerca de 10 dias, e podem ser transferidas em mais de 20 passagens sem perda de viabilidade.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 140, 36-43 (2017-08-02)
Human natural killer receptor protein 1 (NKR-P1, CD161, gene klrb1) is a C-type lectin-like receptor of natural killer (NK) cells responsible for recognition of its cognate protein ligand lectin-like transcript 1 (LLT1). NKR-P1 is the single human orthologue of the
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 109, 7-13 (2015-01-28)
Lectin-like transcript 1 (LLT1, gene clec2d) was identified to be a ligand for the single human NKR-P1 receptor present on NK and NK-T lymphocytes. Naturally, LLT1 is expressed on the surface of NK cells, stimulating IFN-γ production, and is up-regulated
G Schoofs et al.
Cytotechnology, 28(1-3), 81-89 (2008-11-13)
We have developed an efficient, reproducible, and scaleable cell culture process for a recombinant adenoviral vector expressing therapeutic transgenes for clinical trials. HEK 293 cells - which support the propagation of E1 deficient adenovirus - were first adapted to serum
Pratik Jaluria et al.
Biotechnology and bioengineering, 99(6), 1443-1452 (2007-11-21)
Animal-derived serum is an essential media supplement for mammalian cells in cell culture. For a number of reasons including cost, regulatory concerns, lot inconsistency, potential contamination with adventitious agents, and down-stream processing it is desirable to eliminate the use of
J B Kaufman et al.
Cytotechnology, 33(1-3), 3-11 (2008-11-13)
The extracellular domain of human parathyroid Ca(2+) receptor was needed in order to study itsstructure and clinical application. The Ca(2+)receptor is a unique member of the G protein-coupledreceptor super-family, expressed in parathyroid andkidney cells where it has been shown to
Artigos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com