14326C
Meio sem soro EX-CELL® 302 para células de CHO
without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
EX-CELL®
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.