Documentos Principais
14365C
SAFC
EX-CELL® CD para CHO Fusion
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
EX-CELL®
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
EX-CELL® A fusão CD CHO é um meio quimicamente definido e livre de componentes animais desenvolvido para o crescimento de longo prazo de células de ovário de hamster chinês (CHO). A ausência de grandes macromoléculas permite o isolamento e a purificação de proteínas secretadas das células. Esse meio é fornecido sem L-glutamina para auxiliar na estabilidade do meio, evitar a degradação da L-glutamina que causa o acúmulo de amônia e para fornecer um meio apropriado para a cultura de células CHO usando a seleção de glutamina sintetase (exemplo: CHOZN da MilliporeSigma GS Linhagem celular knockout). Esse meio não contém hipoxantina ou timidina para permitir seu uso com sistemas de amplificação do gene da diidrofolato redutase (DHFR-) (exemplo: Linhagem celular knockout CHOZN DHFR da MilliporeSigma).
Quantidade
Formulado para conter 20,9 gramas de pó por litro de meio.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Qiong Wang et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(9), 2303-2315 (2019-05-08)
With the increasing demand to provide more detailed quality attributes, more sophisticated glycan analysis tools are highly desirable for biopharmaceutical manufacturing. Here, we performed an intact glycopeptide analysis method to simultaneously analyze the site-specific N- and O-glycan profiles of the
Noriko Yamano-Adachi et al.
Scientific reports, 10(1), 17612-17612 (2020-10-21)
Chinese hamster (Cricetulus griseus) ovary-derived Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most commonly used mammalian hosts for the industrial production of recombinant therapeutics because of their ability to fold, assemble, and perform post-translational modifications, such as glycosylation, on proteins.
Weiyi Liu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3061-e3061 (2020-08-05)
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) is the primary mechanism of actions for several marketed therapeutic antibodies (mAbs) and for many more in clinical trials. The ADCC efficacy is highly dependent on the ability of therapeutic mAbs to recruit effector cells such
Artigos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com