C5467
EX-CELL® ACF CHO Medium
Animal-component free, with HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
CHO Medium
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
qualidade
Drug/Device Master File available
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
HEPES: yes
NaHCO3: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.