C8862
EX-CELL® CHO DHFR− Medium
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
EX-CELL®
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
phenol red: no
glucose: yes
NaHCO3: yes
HEPES: yes
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com