descrição
CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line
dihydrofolate reductase knockout cell line
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Origem de linhagem celular
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.