Z777302
Unix™ SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Unix™ SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L59
descrição
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
linha de produto
Unix™
fabricante/nome comercial
Unix
embalagem
1 ea of
Parâmetros
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
técnica(s)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
tamanho de partícula
1.8 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
faixa de pH
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z777302 | 4061833673508 |