Documentos Principais
808021
TSKgel® G3000PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC TSKgel® G3000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08021
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
200 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Use as colunas TSKgel® G3000PWXL para analisar polímeros lineares solúveis em água com pesos moleculares de até 50.000 Da. O menor tamanho de partícula das colunas do tipo PWXL propicia uma resolução 1,7 vezes maior que as colunas PW equivalentes, o que significa que as colunas do tipo PWxl são mais adequadas para fins analíticos.
Aplicação
A coluna de HPLC TSKgel® G3000PWXL foi usada para separação de:
  • Pepino do mar Apostichopus japonicus (AJP) de fazendas de aquicultura marinha durante sua análise com cromatografia de permeação em gel de alta eficiência (HPGPC).
  • Matéria orgânica natural (MON) em água durante sua separação usando cromatografia líquida de ultra eficiência (UPLC) combinada a ionização por eletrospray/espectrometria de massa triplo quadrupolo (ESI-tQMS).
  • Galactanas derivadas de pectina de batata durante sua análise usando GPC.
forma física
Enviada em água.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Formation of halogenated organic byproducts during medium-pressure UV and chlorine coexposure of model compounds, NOM and bromide.
Zhao Q, et al.
Water Research, 45(19), 6545-6554 (2011)
Multiple approaches to assess pectin binding to galectin-3.
Zhang T, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 91(19), 994-1001 (2016)
Antioxidant and antihyperlipidemic activities of polysaccharides from sea cucumber Apostichopus japonicus.
Liu X, et al.
Carbohydrate Polymers, 90(4), 1664-1670 (2012)