Documentos Principais
808023
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC TSKgel® G5000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08023
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Use colunas TSKgel® G5000PWXL para analisar polímeros lineares solúveis em água com pesos moleculares de até 1 milhão Da. O menor tamanho de partícula das colunas do tipo PWXL propicia uma resolução 1,7 vezes maior que o equivalente PW, o que significa que as colunas do tipo PWXL são mais adequadas para fins analíticos.
forma física
Enviada em água.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)