Documentos Principais
808024
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
fabricante/nome comercial
Tosoh 08024
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
>1000 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Use TSKgel® G6000PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 8 million Da. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWXL-type columns more suitable for analytical purposes.
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)