Key Documents
808541
TSKgel® G3000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
Colunas TSKgel® SWXL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC TSKgel® G3000SWXL , phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08541
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Amplamente consideradas as colunas ideais para análise de biopolímeros por GFC, as colunas TSKgel SWXL apresentam alto volume de poros por unidade de volume da coluna, baixa adsorção de amostra e excelente eficiência da coluna, o que contribui para uma resolução imbatível de amostras. Com partículas de 5 μm e poros de 250 Å, a TSKgel G3000SWXL é uma escolha excelente para separação de proteínas e peptídeos grandes. O intervalo de fracionamento é aplicável para amostras de proteínas globulares de até 0,5 milhão de Da.
forma física
Enviado em 0,05% de NaN3 e 0,1 M de Na2SO4 em 0,1 M de tampão fosfato, pH 6,7.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The results of this column stability study show that TSKgel G3000SWXL are highly stable; the efficiency and peak symmetry values show minimal variation from the first to the 1,000th injection.
These columns are designed to be operated with a simple and well established method (sodium phosphate mobile phase, pH 6.8) and are packed for use in both HPLC and UHPLC systems.
Protocolos
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC