Documentos Principais
805148
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05148
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
60 cm × 21.5 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
17 μm
tamanho de poro
450 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
As the first generation of silicia based SEC columns, the TSKgel G4000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules. TSKgel G4000SW columns are available in 13μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13 and 17μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)