Documentos Principais
805146
TSKgel® G2000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05146
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
60 cm × 21.5 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G2000SW provides excellent separation of peptides and proteins with molecular weights up to 100,000 Da.TSKgel G2000SW columns start at 10μm for analytical columns and also scale to 13 and 20μm in columns up to 55mm ID for preparative purifications.
forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)