Key Documents
805788
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC TSKgel® G2000SW, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05788
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.5 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Como a primeira geração de colunas de SEC à base de sílica, as colunas TSKgel G2000SW proporcionam excelente separação de peptídeos e proteínas com pesos moleculares de até 100.000 Da. As colunas TSKgel G2000SW começam em 10 μm no caso de colunas analíticas e também colunas de 13 e 20 μm com D.I. de até 55 mm para purificações preparativas.
forma física
Enviado em 0,05% de NaN3 e 0,1 mol/l de Na2SO4 em tampão fosfato 0,1 M, pH 6,7.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)