805789
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05789
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
25 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.5 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
anticorpo
coluna analítica
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)