Documentos Principais
805371
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® SW Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05371
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)