818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SuperSW Guard Column, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18762
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)