Documentos Principais
567422
Millipore
Sodium Acetate, 3M, pH 5.2, Molecular Biology Grade
Sterile solution. Prepared with DEPC for RNA applications. Also suitable for DNA applications.
Sinônimo(s):
Sodium Acetate, 3M, pH 5.2, Molecular Biology Grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3O2 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8571
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
atividade externa
DNases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sterile solution. Prepared with DEPC for RNA applications. Also suitable for DNA applications.
Supplied as a 3 M aqueous solution, treated with DEPC for use in RNA applicatons. Also suitable for DNA applications. Sodium acetate is widely used in molecular biology applications as a buffer and in the purification and precipitation of nucleic acids, protein crystallization, staining of protein gels, and HPLC.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5