Documentos Principais
808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
Colunas TSKgel® SWXL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC TSKgel® G4000SWXL , phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08542
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
8 μm
tamanho de poro
450 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Amplamente consideradas as colunas ideais para análise de biopolímeros por GFC, as colunas TSKgel SWXL apresentam alto volume de poros por unidade de volume da coluna, baixa adsorção de amostra e excelente eficiência da coluna, o que contribui para uma resolução imbatível de amostras. Com partículas de 8μm e poros de 450Å, o TSKgel G4000SWXL oferece o maior limite de exclusão e a maior intervalo de fracionamento. Ele é uma excelente opção para proteínas peguiladas ou biomoléculas glicosiladas. O intervalo de fracionamento é aplicável para amostras de proteínas globulares de até 7 milhões de Da.
forma física
Enviada em NaN3 0,05% e Na2SO4 0,1 M em tampão fosfato 0,1 M, pH 6,7.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)