Key Documents
58338C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC CL-NH2 SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
3% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 5.1 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
A coluna amino é empregada com mais frequência para separar mono e dissacarídeos. Como aplicação de fase normal, as colunas amino são usadas no setor de petróleo (consulte Colunas de HPLC de LC-NH2-NP SUPELCOSIL para mais informações).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Flávia Santana Moraes et al.
Food chemistry, 217, 346-351 (2016-09-25)
An analytical method was developed and validated for the determination of maltodextrin in raw milk, using high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. Maltodextrin content was evaluated in adulterated raw milk using a Supelcosil LC-NH2 (25cm×4.6mm) column and isocratic
Maria Veselá et al.
Die Nahrung, 46(4), 251-255 (2002-09-13)
The degradation fo steroid glycoalkaloids (SGAs) has been studied in model solutions. The number of colony forming units (CFU) was determined using a nondirect (cultivation) method during all stages of fermentation. The changes in SGAs content were observed by HPLC
A L Huidobro et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 238-245 (2005-12-21)
Ibuprofen arginate is a rapidly absorbed salt designed to promote more rapid onset of analgesia than commercially available forms of ibuprofen. Ibuprofen and arginine have very different polarities and this becomes in a chromatographic problem, further complicated with the determination