59568C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 3 mm
área da superfície
170 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)