58989C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
LC-NH₂ HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC CL-NH2 SUPELCOSIL™, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
3% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Aplicação
- Development of HPLC-ELSD method for determination of maltodextrin in raw milk: Demonstrates the utility of the SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC Column in the food industry, specifically in dairy product analysis. This study highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying maltodextrin, a common food additive, using high-performance liquid chromatography (HPLC) with evaporative light scattering detection (ELSD). The method developed is vital for ensuring product quality and adherence to food safety standards (Moraes FS et al., 2017).
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?