821970
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, amine phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® NH2-100 HPLC Column, phase amine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 21970
Parâmetros
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
amine phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)