1.50441
SeQuant® ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinônimo(s):
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,100Å 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
550 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de partícula
3.5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13