Documentos Principais
1.50458
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC de cromatografia líquida de interação hidrofílica zwitteriônica
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Nome do produto
SeQuant® ZIC-HILIC 5 µm, 200 Å 250 × 4,6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
500 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas SeQuant® ZIC®-HILIC foram concebidas para reter e separar todos os tipos de compostos polares e hidrofílicos e para uma cromatografia robusta com alta seletividade e reprodutibilidade. O solvente ZIC®-HILIC à base de sílica tem uma fase estacionária ligada que consiste em um zwitterion permanente e altamente polar. A seletividade da separação é favorecida pelo equilíbrio de carga de zwitterion 1:1, que torna a coluna ZIC®-HILIC globalmente neutra, com interações iônicas fracas, mas importantes. O ajuste da seletividade na coluna ZIC®-HILIC durante o desenvolvimento do método é facilitado pelo zwitterion permanente pendente de pH, garantindo que somente os analitos (e não a coluna) sejam afetados durante a otimização do eluente.O tamanho do poro de 200 Å torna esta coluna perfeitamente adequada para a separação de moléculas polares maiores sob condições de HILIC.A dimensão da coluna de 250 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno é a melhor escolha para a separação de amostras complexas usando um instrumento de HPLC padrão.Graças à sua retenção favorável e desempenho robusto, as colunas SeQuant® HILIC tornaram-se extremamente populares em vários laboratórios em todo o mundo. Por exemplo, a FDA dos EUA (United States Food and Drug Administration, Administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos) recomendou o SeQuant® ZIC®-HILIC para a análise de melamina e substâncias relacionadas. As colunas SeQuant® HILIC se destacam em estabilidade e baixa sangria. Esses recursos os tornam particularmente adequados para aplicações de LC-MS, em que um fundo alto pode levar à supressão de sinal e à interferência com medições quantitativas, ao mesmo tempo em que aumenta o desgaste do instrumento. Sua alta estabilidade torna essas colunas HILIC de alto desempenho também atraentes para aplicações de HPLC tradicionais.Saiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLC Brochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Nota de análise
Pratos teóricos (N/m) (citosina): ≥ 60000
Simetria (citosina): 0,95-1,40
Informações legais
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany