1.50658
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinônimo(s):
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3 µm, 100 Å 150 x 2.1 mm, suitable for HPLC, PEEK-lined stainless steel column
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
550 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
1.5-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25