Documentos Principais
1.51333
Supelco
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC quiral
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Chiradex® (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC, ChiraDex®
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L45
linha de produto
ChiraDex®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
ChiraDex®
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Cyclodextrin bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
3-7.5
técnica de separação
chiral
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC Chiradex®
O ChiraDex pode ser usado para separação de enantiômeros de diversos compostos diferentes. O ChiraDex é baseado em uma beta-ciclodextrina ligada de modo covalente a partículas esféricas de sílica e é bem adequado para separações quirais de hidrocarbonetos, esteroides, ésteres fenílicos, aminas aromáticas e heterociclos com anel de 5 membros e de 7 membros. Eluentes de RP de composição simples podem ser usados na maioria das separações. Este sorbente é embalado em um cartucho para HPLC LiChroCART 250-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Nota de análise
Pressão: ≤ 190 bar
Pratos teóricos (N/m) (2-nitroanilina): ≥ 25000
Simetria (2-nitroanilina): 0,9-2,0
Fator de capacidade (2-nitroanilina): 1,2-2,5
Informações legais
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany