Documentos Principais
1.50983
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Cartucho para HPLC TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"]
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC
O LiChrospher® RP-18 é um suporte de gel de sílica esférico, confiável e versátil, produzido de forma tradicional, com propriedades de fase reversa C-18. É adequado para a separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Esse sorvente é contido em um cartucho de HPLC LiChroCART 250-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Nota de análise
Pressão: ≤ 120 bar
Placas teóricas (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): 1,0-2,5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany